Print…
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-6-(methylamino)benzoate
OR71109-250MG OR71109-1G OR71109-5G
APOSOR71109-250MGEA 174 EUR
APOSOR71109-250MG APOSOR71109-1G APOSOR71109-5G
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Número MDL : MFCD34181145
Número CAS: 2654087-90-6