Print…
Ácido N-Metilantranilico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
Ácido N-Metilantranilico 99%
Ácido N-Metilantranilico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Número MDL : MFCD00002424
Número CAS: 119-68-6