Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501831-250MG PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA 214 EUR
APOSPC501831-250MG APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 217.998 g/mol
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Número MDL : MFCD26687961
Número CAS: 1502090-29-0