Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC305029-250MG PC305029-1G PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA 174 EUR
APOSPC305029-250MG APOSPC305029-1G APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂BrF₄N
Peso Molecular: 268.01 g/mol
Número MDL : MFCD32265190
Número CAS: 2091422-93-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I