Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluoro-5-iodobenzene
PC501571-250MG PC501571-1G PC501571-5G
APOSPC501571-250MGEA 174 EUR
APOSPC501571-250MG APOSPC501571-1G APOSPC501571-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂FI
Peso Molecular: 393.82 g/mol
Número MDL : MFCD18910205
Número CAS: 1379330-38-7
UN: 3265
ADR: 8 III