Print…
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluoro-3-methylbenzoate
PC3446-10G PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA 82.8 EUR
APOSPC3446-10G APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₂
Número MDL : MFCD06203783
Número CAS: 180636-50-4