Print…
Ethyl 3,4-difluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3,4-difluorobenzoate
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
Ethyl 3,4-difluorobenzoate 98%
Ethyl-3,4-difluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Ponto de ebulição: 96/15 mm °C
Número MDL : MFCD00272138
Número CAS: 144267-96-9