Print…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC305028-250MG PC305028-1G PC305028-5G
APOSPC305028-250MGEA 208 EUR
APOSPC305028-250MG APOSPC305028-1G APOSPC305028-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso Molecular: 301.032 g/mol
Número MDL : MFCD30742530
Número CAS: 2090828-48-9