Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 0 EUR
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃BrF₄O₂
Número MDL : MFCD31695851
Número CAS: 2092502-27-5