Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 130 EUR
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso Molecular: 269.154 g/mol
Ponto de Fusão: 88…89 °C
Número MDL : MFCD12026306
Número CAS: 654-97-7