Print…
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR956775-1G OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA 238 EUR
APOSOR956775-1G APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrClO₂
Número MDL : MFCD10000926
Número CAS: 76008-74-7