Print…
Ethyl-1-naphthaleneacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR904672-5G OR904672-25G OR904672-100G
APOSOR904672-5GEA 21.9 EUR
APOSOR904672-5G APOSOR904672-25G APOSOR904672-100G
Ethyl-1-naphthaleneacetate 98%
Ethyl-1-naphthaleneacetate
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00021579
Número CAS: 2122-70-5