Print…
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 174 EUR
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL : MFCD32862612
Número CAS: 2384580-34-9