Print…
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 273 EUR
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Ponto de Fusão: 120 - 122 °C
Número MDL : MFCD18373986
Número CAS: 202001-01-2