Print…
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61622-250MG OR61622-1G OR61622-5G
APOSOR61622-250MGEA 190 EUR
APOSOR61622-250MG APOSOR61622-1G APOSOR61622-5G
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClIO₂
Peso Molecular: 361.36 g/mol
Número MDL : MFCD26865670
Número CAS: 860695-49-4