Print…
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412512-5G PC412512-10G PC412512-25G
APOSPC412512-5GEA 0 EUR
APOSPC412512-5G APOSPC412512-10G APOSPC412512-25G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₃
Número MDL : MFCD07784386
Número CAS: 871126-20-4