Print…
Phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronic acid pinacol ester
Phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₂
Ponto de Fusão: 27 - 31 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Número MDL : MFCD00966985
Número CAS: 24388-23-6