Print…
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 74.1 EUR
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Peso Molecular: 223.66 g/mol
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Número MDL : MFCD00005610
Número CAS: 4792-67-0