Print…
Phenazine-1,6-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR62191-50MG OR62191-100MG OR62191-250MG
APOSOR62191-50MGEA 108 EUR
APOSOR62191-50MG APOSOR62191-100MG APOSOR62191-250MG
Phenazine-1,6-diol
Phenazine-1,6-diol
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD01708477
Número CAS: 69-48-7