Print…
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 72.5 EUR
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Número MDL : MFCD07779385
Número CAS: 147804-30-6