Print…
2-Chloronicotinamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1214-1G OR1214-5G OR1214-25G
APOSOR1214-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1214-1G APOSOR1214-5G APOSOR1214-25G
2-Chloronicotinamide 97%
2-Chloronicotinamide
Fórmula: C₆H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 164 - 167 °C
Número MDL : MFCD00006237
Número CAS: 10366-35-5