Print…
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 183 EUR
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 281 °C
Densidade: 1,241
Número MDL : MFCD00468104
Número CAS: 487-19-4