Print…
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929296-250MG OR929296-1G OR929296-5G
APOSOR929296-250MGEA 156 EUR
APOSOR929296-250MG APOSOR929296-1G APOSOR929296-5G
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₃
Número MDL : MFCD11977426
Número CAS: 62516-08-9