Print…
1-Metilnaftaleno 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR019113-25G OR019113-100G OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA 58 EUR
APOSOR019113-25G APOSOR019113-100G APOSOR019113-500G
1-Metilnaftaleno 96%
1-Metilnaftaleno
Fórmula: C₁₁H₁₀
Ponto de ebulição: 240 - 243 °C
Ponto de Fusão: −22 °C
Densidade: 1,001
Ponto de Inflamação: 82 °C
Número MDL : MFCD00004034
Número CAS: 90-12-0
UN: 3082