Print…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (radical livre) tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR019107-5G OR019107-25G OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA 23.2 EUR
APOSOR019107-5G APOSOR019107-25G APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (radical livre) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Fórmula: C₉H₁₉N₂O
Ponto de ebulição: 98/3,75 mm °C
Ponto de Fusão: 33 - 39 °C
Densidade: 0,896
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006479
Número CAS: 14691-88-4