Print…
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 21.9 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C
Densidade: 0.954
Ponto de Inflamação: 93 °C
Número MDL : MFCD00020604
Número CAS: 140-82-9