Print…
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone
OR019102-1G OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA 60.9 EUR
APOSOR019102-1G APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 113 °C
Número MDL : MFCD03208974
Número CAS: 1836-06-2