Print…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 261 EUR
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Número MDL : MFCD14698505
Número CAS: 960249-94-9