Print…
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55090-250MG OR55090-1G
APOSOR55090-250MGEA 154 EUR
APOSOR55090-250MG APOSOR55090-1G
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane
Fórmula: C₁₄H₃₂N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01630929
Número CAS: 869308-34-9