Print…
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55069-100MG OR55069-250MG OR55069-1G
APOSOR55069-100MGEA 864 EUR
APOSOR55069-100MG APOSOR55069-250MG APOSOR55069-1G
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fórmula: C₁₄H₁₄N₄O
Número MDL : MFCD30723358
Número CAS: 1968547-14-9