Print…
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 0 EUR
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Ponto de Fusão: 66 - 67 °C
Número MDL : MFCD01937789
Número CAS: 7027-11-4