Print…
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Ethoxyphenyl)(4-methylphenyl)methanone
OR52285-5G OR52285-25G OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA 26.1 EUR
APOSOR52285-5G APOSOR52285-25G APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Fórmula: C₁₆H₁₆O₂
Número MDL : MFCD03138264
Número CAS: 65629-84-7