Print…
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: B-(4-Ethynylphenyl)boronic Acid, (4-Ethynylphenyl)boronic Acid, 4-Ethynylbenzeneboronic Acid
OR361136-250MG OR361136-1G OR361136-5G
APOSOR361136-250MGEA 68.3 EUR
APOSOR361136-250MG APOSOR361136-1G APOSOR361136-5G
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene
Fórmula: C₈H₇BO₂
Peso Molecular: 145.95 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689553
Número CAS: 263368-72-5