Print…
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52119-250MG OR52119-1G
APOSOR52119-250MGEA 328 EUR
APOSOR52119-250MG APOSOR52119-1G
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fórmula: C₆H₃BrClN₃
Número MDL : MFCD22460486
Número CAS: 1401687-52-2