Print…
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 0 EUR
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₄H₂₀BrP
Ponto de Fusão: 294 - 296 °C
Número MDL : MFCD00011915
Número CAS: 2751-90-8