Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BOC-L-Methionine, N-Boc-L-methionine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-Met-OH
OR480609-5G OR480609-25G OR480609-100G
APOSOR480609-5GEA 21.9 EUR
APOSOR480609-5G APOSOR480609-25G APOSOR480609-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄S
Ponto de Fusão: 47 - 53 °C
Número MDL : MFCD00065586
Número CAS: 2488-15-5