Print…
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 0 EUR
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂BrClN₂
Número MDL : MFCD18261449
Número CAS: 1211537-53-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III