Print…
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG OR45195-1G OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA 190 EUR
APOSOR45195-250MG APOSOR45195-1G APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈BrIO
Peso Molecular: 326.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32868532
Número CAS: 2091676-26-3