Print…
1-Iodoperfluorbutane tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.2 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodoperfluorbutane tech
1-Iodoperfluorbutane
Fórmula: C₄F₉I
Peso Molecular: 345.93 g/mol
Ponto de ebulição: 64…66 °C
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 2.01
Ponto de Inflamação: >115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001062
Número CAS: 423-39-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS III