Print…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC99170-250MG PC99170-1G PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA 190 EUR
APOSPC99170-250MG APOSPC99170-1G APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Fórmula: C₇H₄BrF₂I
Peso Molecular: 332.91 g/mol
Número MDL : MFCD18391112
Número CAS: 1261819-63-9
UN: 3261
ADR: 8 III