Print…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 192 EUR
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃BrF₄O
Número MDL : MFCD32878885
Número CAS: 2091678-71-4