Print…
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 132 EUR
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂Cl
Peso Molecular: 284.38 g/mol
Número MDL : MFCD09261035
Número CAS: 762292-63-7
UN: 3261
ADR: 8 II