Print…
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400034-250MG OR400034-1G OR400034-5G
APOSOR400034-250MGEA 190 EUR
APOSOR400034-250MG APOSOR400034-1G APOSOR400034-5G
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrClNO₃
Número MDL : MFCD11604568
Número CAS: 122588-67-4