Print…
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 0 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Fórmula: C₇H₆F₃N
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11042620
Número CAS: 445303-96-8