Print…
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57473-500MG PC57473-1G PC57473-5G PC57473-25G
APOSPC57473-500MGEA 0 EUR
APOSPC57473-500MG APOSPC57473-1G APOSPC57473-5G APOSPC57473-25G
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₈ClFO₃
Número MDL : MFCD10566180
Número CAS: 1379356-16-7