Print…
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 89.9 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₉IO
Ponto de Fusão: 196 - 202 °C
Número MDL : MFCD02258843
Número CAS: 29558-78-9