Print…
Térbio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Tb4O7) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456152TEA 398 EUR
456152T 456154V
Térbio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Tb4O7) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Terbium Standards
Tb₄O₇ em HNO₃ 2 para 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Certificações: Fornecido com certificado de análise