Háfnio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico (de HfO2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455452BEA
399
EUR
455452B
455454D
Háfnio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico (de HfO2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Hafnium Standards
HfO₂ em HNO₃ (2 para 5%) com vestígios de HF.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise