p,α-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20832.03
B20832.06
B20832.14
B20832.03EA
31.1
EUR
B20832.03
B20832.06
B20832.14
p,α-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
p,α-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 536-50-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1857562
Merck Reference: 14,3237
MDL No.: MFCD00016860
Fórmula:
C₉H₁₂O Ponto de ebulição: 218…220 °C Ponto de Fusão: 81…82 °C Densidade: 0,987 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016860 Número CAS: 536-50-5 EINECS: 208-637-8 Merck Index: 14,3237 |