Print…
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 49.5 EUR
L04783.06 L04783.14
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 83…85 °C (1.5 mmHg)
Densidade: 1.173
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021864
Número CAS: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9